1,6-Dibromohexane 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Hexamethylen dibromide
112811000
112815000
112810025
ACRO112811000EA
38.4
EUR
ACRO112811000
ACRO112815000
ACRO112810025
1,6-Dibromohexane 98%
1,6-Dibromohexane
Formule:
BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br MW: 243.97 g/mol Point d'ébullition: 243 °C (760 mmHg) Point de fusion: –2 °C Densité: 1.58 g/cm³ Point d'éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000272 Numéro CAS: 629-03-8 EINECS: 211-067-2 ONU: 3082 ADR: 9 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5056 to 1.5076 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene) |