Imprimer
1,5-Dibromopentane ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A18465.0E A18465.22 A18465.36
A18465.0EEA 459 EUR
A18465.0E A18465.22 A18465.36
1,5-Dibromopentane ≥98%
1,5-Dibromopentane
Purity: 98% CAS No.: 111-24-0 Molecular Formula: Br(CH2)5Br Formula Weight: 229.95 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.5122 Melting Point: -34° Boiling Point: 224° Beilstein Reference: 1209245 MDL No.: MFCD00000268
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
Point d'ébullition: 224 °C
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1,688
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000268
Numéro CAS: 111-24-0
EINECS: 203-849-7