Imprimer
1,4-Dibromobutane 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: 1,4-Dibromo butane
161281000 161285000 161280010
ACRO161281000EA 67.6 EUR
ACRO161281000 ACRO161285000 ACRO161280010
1,4-Dibromobutane 99%
1,4-Dibromobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
MW: 215.92 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.808 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000261
Numéro CAS: 110-52-1
EINECS: 203-775-5
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5176 to 1.5196 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +18° to +23° (20°C, 589 nm) (c=0.5, acetone)