1,1-Dibromoéthane 99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
406480250
406481000
ACRO406480250EA
140
EUR
ACRO406480250
ACRO406481000
1,1-Dibromoéthane 99% stabilisé
1,1-Dibromoéthane
Formule:
Br₂HCCH₃ Point d'ébullition: 107 °C Point de fusion: –0,5 °C Densité: 2,06 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041719 Numéro CAS: 557-91-5 EINECS: 209-184-9 ONU: 2810 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Stabilizer | potassium carbonate |