Imprimer
Etain (II) chlorure dihydraté, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
11536.22 11536.36 11536.A3
11536.22EA 45.8 EUR
11536.22 11536.36 11536.A3
Etain (II) chlorure dihydraté, Qualité Réactif
Etain (II) chlorure dihydraté
CAS No.: 10025-69-1 Molecular Formula: SnCl2.2H2O Formula Weight: 225.65 (189.62anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.71 Sensitivity: Air Sensitive Solubility: Soluble in HCl (dilute or concentrated), alcohol, ethyl acetate, glacial acetic acid, and NaOH solution. Decomposes in excess water Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149863
Formule: SnCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43…46 °C
Densité: 2,71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
EINECS: 600-045-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8783