Imprimer
Etain (II) chlorure dihydraté 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
424480050 424485000 424480025 424481000
ACRO424480050EA 39.2 EUR
ACRO424480050 ACRO424485000 ACRO424480025 ACRO424481000
Etain (II) chlorure dihydraté 98+% ACS
Etain (II) chlorure dihydraté
Formule: SnCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 623 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…38 °C
Densité: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149863
Numéro CAS: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder, crystals and chunks
Titration Iodimetric 98.0 to 103.0 %
Solubility (in hydrochloric acid) Passes test
Sulfate (SO4) Passes test (limit about 0.003%)
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm