Imprimer
2-Iodothiophène 98 Stabilised
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A12898.14 A12898.22
A12898.14EA 75.3 EUR
A12898.14 A12898.22
2-Iodothiophène 98 Stabilised
2-Iodothiophène
Stabilized with copper
Purity: 98% CAS No.: 3437-95-4 Molecular Formula: C4H3IS Formula Weight: 210.04 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.6520 Melting Point: -40° Boiling Point: 182° Beilstein Reference: 104666 MDL No.: MFCD00005424
Formule: C₄H₃IS
MW: 210.04 g/mol
Point d'ébullition: 182 °C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 2.064
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005424
Numéro CAS: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1