Imprimer
Aluminium nitrate nonahydraté ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum nitrate nonahydrate
12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
12360.14EA 43.2 EUR
12360.14 12360.30 12360.A1 12360.A7
Aluminium nitrate nonahydraté ≥98%
Aluminium nitrate nonahydraté
Purity: 98% CAS No.: 7784-27-2 Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O Formula Weight: 375.13 (212.99anhy) Physical Form: Crystals Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419
Formule: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Point de fusion: 73.5 °C
Densité: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149132
Numéro CAS: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
ONU: 1438
ADR: 5.1 III