Imprimer
Aluminium nitrate hydraté ≥99.999% (base métaux sauf Hg), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10626.06 10626.14 10626.22 10626.36
10626.06EA 41.3 EUR
10626.06 10626.14 10626.22 10626.36
Aluminium nitrate hydraté ≥99.999% (base métaux sauf Hg), Puratronic®
Aluminium nitrate hydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 25838-59-9 Molecular Formula: Al(NO3)3.xH2O (x~9) Formula Weight: 212.99(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless pH: 2.5-3.5 Melting Point: 73.5° Merck Reference: 14,352 UN No.: 1438 MDL No.: MFCD00003419
Formule: AlN₃O₉·H₂O
MW: 231.01 g/mol
Point de fusion: 73.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003419
Numéro CAS: 25838-59-9
EINECS: 236-751-8
ONU: 1438
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,352