Imprimer
Aluminium chlorure hexahydraté ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Aluminum chloride hexahydrate
10622.06 10622.18 10622.30
10622.06EA 28.3 EUR
10622.06 10622.18 10622.30
Aluminium chlorure hexahydraté ≥99.9995% (base métaux), Puratronic®
Aluminium chlorure hexahydraté
Purity: 99.9995% CAS No.: 7784-13-6 Molecular Formula: AlCl3.6H2O Formula Weight: 241.43 (133.34anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.398 Appearance: White Odour: Odourless pH: 2.5 Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,337 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00149134
Formule: AlCl₃·6H₂O
Point de fusion: 100 °C (dec.)
Densité: 2.398
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149134
Numéro CAS: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
ONU: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,337