Imprimer
1-Bromo-2-iodobenzène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
Stabilization: Stabilised with copper
A17020.06 A17020.14 A17020.22
A17020.06EA 37 EUR
A17020.06 A17020.14 A17020.22
1-Bromo-2-iodobenzène ≥98% stabilisé
1-Bromo-2-iodobenzène
Stabilized with copper
Purity: 98+%
CAS No.: 583-55-1
Molecular Formula: C6H4BrI
Formula Weight: 282.91
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6645
Melting Point: 9-10°
Boiling Point: 257°
Beilstein Reference: 1855309
MDL No.: MFCD00001030
Formule: C₆H₄BrI
Point d'ébullition: 257 °C
Point de fusion: 9…10 °C
Densité: 2.256
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001030
Numéro CAS: 583-55-1
EINECS: 209-508-9