Imprimer
2-Bromopropène ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Stabilization: stabilisé avec cuivre
L14229.06 L14229.14 L14229.22
L14229.06EA 52.4 EUR
L14229.06 L14229.14 L14229.22
2-Bromopropène ≥99% stabilisé
2-Bromopropène
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 557-93-7
Molecular Formula: C3H5Br
Formula Weight: 120.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 4°(39°F)
Refractive Index: 1.4430
Odour: Pungent
Melting Point: -87°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1731926
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000140
Formule: C₃H₅Br
Point d'ébullition: 47…49 °C
Point de fusion: –87 °C
Densité: 1,362
Point d'éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000140
Numéro CAS: 557-93-7
EINECS: 209-185-4
ONU: 1993
ADR: 3,II