Imprimer
Iodométhane ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Methyl iodide
Stabilization: Stabilised with copper
A10559.0B A10559.18
A10559.0BEA 483 EUR
A10559.0B A10559.18
Iodométhane ≥99% stabilisé
Iodométhane
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 74-88-4
Molecular Formula: CH3I
Formula Weight: 141.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.5300
Odour: Pungent
Melting Point: -67°
Boiling Point: 41-43°
Beilstein Reference: 969135
Merck Reference: 14,6087
UN No.: 2644
MDL No.: MFCD00001073
Formule: CH₃I
Point d'ébullition: 41…43 °C
Point de fusion: –67 °C
Densité: 2.28
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001073
Numéro CAS: 74-88-4
EINECS: 200-819-5
ONU: 2644
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6087