Imprimer
Calcium nitrate tétrahydraté 97+% (par analyse complexométrique)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A16645.0E A16645.22 A16645.36
A16645.0EEA 149 EUR
A16645.0E A16645.22 A16645.36
Calcium nitrate tétrahydraté 97+% (par analyse complexométrique)
Calcium nitrate tétrahydraté
Purity: 99% CAS No.: 13477-34-4 Molecular Formula: Ca(NO3)2.4H2O Formula Weight: 236.15 (164.09anhy) Odour: Odourless Melting Point: 43-45° Boiling Point: 132° dec. Merck Reference: 14,1682 UN No.: 1454 MDL No.: MFCD00149604
Formule: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236.15 g/mol
Point d'ébullition: 132 °C (déc.)
Point de fusion: 43…45 °C
Densité: 1.820
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149604
Numéro CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
ONU: 1454
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,01687