Imprimer
Strontium chlorure hexahydraté 99.0-103.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
33393.22 33393.36
33393.22EA 39.2 EUR
33393.22 33393.36
Strontium chlorure hexahydraté 99.0-103.0% ACS
Strontium chlorure hexahydraté
Purity: 99.0-103.0% CAS No.: 10025-70-4 Molecular Formula: SrCl2.6H2O Formula Weight: 266.62 (158.53anhy) Physical Form: Granular Density: 1.93 Refractive Index: 1.650 Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00149865
Formule: SrCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61 °C
Densité: 1.93
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149865
Numéro CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 14,8840