Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté 99-101%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, FCC, Ph. Eur., E511 (max. 0,0001% Al), Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
13152-2.5KG 13152-1KG 13152-6X2.5KG
13152-2.5KGEA 106 EUR
13152-2.5KG 13152-1KG 13152-6X2.5KG
Magnésium chlorure hexahydraté 99-101%, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, FCC, Ph. Eur., E511 (max. 0,0001% Al), Fluka™
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
Point d'ébullition: 1412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densité: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Water (Karl Fischer) 51.0 - 55.0 %
Free acid (as HCl) Max. 0.02 %
Free alkali (as MgO) Max. 0.01 %
Acidity or alkalinity complying
Ammonium (NH₄) Max. 50 ppm
Aluminium (Al) Max. 1 ppm
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Barium (Ba) Max. 0.002 %
Calcium (Ca) Max. 0.1 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Bromide (Br) Max. 500 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying