Magnésium chlorure hexahydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms:
Magnesium dichloride
0162.0250EA
40
EUR
0162.0250
0162.1000
Magnésium chlorure hexahydraté, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule:
MgCl₂·6H₂O MW: 203.3 g/mol Point d'ébullition: 1412 Point de fusion: 117 Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149781 Numéro CAS: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications | |
Assay | 99.0 - 102.0 % |
Ammonium (NH4) | max. 0.002 % |
Barium (Ba) | max. 0.005 % |
Calcium (Ca) | max. 0.01 % |
Potassium (K) | max. 0.005 % |
Sodium (Na) | max. 0.005 % |
Strontium (Sr) | max. 0.005 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Nitrate (NO3) | max. 0.001 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.002 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Iron (Fe) | max. 5 |
Manganese (Mn) | max. 5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |
Phosphate (PO4) | max. 5 |