Imprimer
Magnésium chlorure hexahydraté 99-102% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Magnesium dichloride
0288-1KGEA 167 EUR
0288-1KG 0288-100G 0288-500G
Magnésium chlorure hexahydraté 99-102% ACS
Magnésium chlorure hexahydraté
Formule: MgCl₂·6H₂O
MW: 203.3 g/mol
Point d'ébullition: 1412
Point de fusion: 117
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149781
Numéro CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ammonium <0.002%
Barium ≤0.005%
Calcium ≤0.01%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
Nitrate ≤0.001%
Phosphate ≤0.0005%
Potassium ≤0.005%
Purity 99 – 102%
Sodium ≤0.005%
Strontium ≤0.005%
Sulphate ≤0.002%