Magnésium chlorure hexahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Magnesium dichloride
10797.14
10797.22
10797.14EA
231
EUR
10797.14
10797.22
Magnésium chlorure hexahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Magnésium chlorure hexahydraté
Purity: 99.999%
CAS No.: 7791-18-6
Molecular Formula: MgCl2.6H2O
Formula Weight: 203.30 (95.22anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.570
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 117° dec.
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00149781
Formule:
MgCl₂·6H₂O MW: 203.3 g/mol Point d'ébullition: 1412 Point de fusion: 117 °C (déc.) Densité: 1.570 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149781 Numéro CAS: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |