Calcium chlorure hexahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Attention
|
22311.297EA
60.6
EUR
22311.297
22311.366
Calcium chlorure hexahydraté ≥97%, GPR RECTAPUR®
Calcium chlorure hexahydraté
Formule:
CaCl₂·6H₂O MW: 219.08 g/mol Point de fusion: 29.54 °C Densité: 1.71 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00149616 Numéro CAS: 7774-34-7 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 97 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |