Imprimer
Calcium chlorure dihydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
5239.1 5239.2
ROTH5239.1EA 0 EUR
ROTH5239.1 ROTH5239.2
Calcium chlorure dihydraté
Calcium chlorure dihydraté
Formule: CaCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149613
Numéro CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660