Imprimer
Baryum chlorure dihydraté 99
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Barium dichloride
A12905.0B A12905.0I A12905.30
A12905.0BEA 58 EUR
A12905.0B A12905.0I A12905.30
Baryum chlorure dihydraté 99
Baryum chlorure dihydraté
Purity: 99+% CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Odour: Odourless Melting Point: 113° -2H2O UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Formule: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27 g/mol
Point d'ébullition: 1560
Point de fusion: 113 °C (-2H₂O)
Densité: 3.097
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149154
Numéro CAS: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
ONU: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,971