Imprimer
Baryum chlorure dihydraté ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
10646.14 10646.22 10646.36
10646.14EA 83.4 EUR
10646.14 10646.22 10646.36
Baryum chlorure dihydraté ≥99.997% (base métaux), Puratronic®
Baryum chlorure dihydraté
Purity: 99.997% CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Physical Form: Powder Density: 3.097 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 113° -2H2O Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Formule: BaCl₂·2H₂O
Point d'ébullition: 1560 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113 °C (-2H₂O)
Densité: 3,097
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149154
Numéro CAS: 10326-27-9
EINECS: 600-412-6
ONU: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,971