Imprimer
Sodium hydrogénosulfate monohydraté ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Sodium bisulphate monohydrate
28120.231EA 47.2 EUR
28120.231 28120.297
Sodium hydrogénosulfate monohydraté ≥99%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Hydrogénosulfate de sodium monohydraté
Formule: NaHSO₄·H₂O
MW: 138.08 g/mol
Point de fusion: 183
Densité: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149210
Numéro CAS: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
ONU: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08658
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm