Imprimer
Sodium sulfate décahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06648.1000 1.06648.9025
1.06648.1000EA 112 EUR
1.06648.1000 1.06648.9025
Sodium sulfate décahydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Sodium sulfate décahydraté
Formule: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322.2 g/mol
Point d'ébullition: 1429
Point de fusion: 32.4
Densité: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149189
Numéro CAS: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 32.4 °C
Molar Mass 322.19 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.464 g/cm3
pH 5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)