Imprimer
Sodium thiosulfate pentahydraté
Fournisseur: Roth Carl
8649.1 8649.2
ROTH8649.1EA 0 EUR
ROTH8649.1 ROTH8649.2
Sodium thiosulfate pentahydraté
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844