Imprimer
Sodium thiosulfate pentahydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
27909.296EA 47.3 EUR
27909.296 27909.365 27909.460
Sodium thiosulfate pentahydraté ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Point de fusion: 48
Densité: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm