Imprimer
Sodium thiosulfate pentahydraté 99.5% pour analyses
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
202850010 202850025 202850100
ACRO202850010EA 38 EUR
ACRO202850010 ACRO202850025 ACRO202850100
Sodium thiosulfate pentahydraté 99.5% pour analyses
Sodium thiosulfate pentahydraté
Formule: Na₂S₂O₃.5H₂O
Point de fusion: 48,5 °C
Densité: 1,72 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149186
Numéro CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Transparent white Crystals
Titration Iodimetric 99.5 to 101.0 %
pH 6.0 to 8.4 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sulfur (S) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %