Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
28015.294EA 45 EUR
28015.294 28015.261
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01 g/mol
Point d'ébullition: < 650 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60
Densité: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 4.2 - 4.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm