Sodium dihydrogénophosphate dihydraté ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms:
Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
28011.291EA
34.3
EUR
28011.291
28011.360
28011.260
28011.460
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Formule:
NaH₂PO₄·2H₂O MW: 156.01 g/mol Point d'ébullition: < 650 °C (1013 hPa) Point de fusion: 60 Densité: 1.91 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149209 Numéro CAS: 13472-35-0 EINECS: 231-449-2 ATTEINDRE: 01-2119489796-13 Merck Index: 12,08806 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 98.0 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 0.05 % |
Fe (Iron) | Max. 50 ppm |