Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
1.06342.0250EA 28.8 EUR
1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Sodium dihydrogénophosphate dihydraté
Formule: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01 g/mol
Point d'ébullition: ∼650 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60
Densité: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149209
Numéro CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 12,08806
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 850 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 156.02 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.915 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (12 g/l, H2O, 25 °C)