Sodium dihydrogénophosphate monohydraté, EMPROVE® EXPERT BP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06349.1000
1.06349.9025
1.06349.9014
1.06349.1000EA
126
EUR
1.06349.1000
1.06349.9025
1.06349.9014
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté, EMPROVE® EXPERT BP, USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Formule:
NaH₂PO₄·H₂O Point de fusion: 100 °C Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149208 Numéro CAS: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Merck Index: 13,08734 |