Imprimer
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
102454REA 73.7 EUR
102454R 102455S
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Sodium dihydrogénophosphate monohydraté
Formule: NaH₂PO₄·H₂O
Point de fusion: 100 °C
Densité: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149208
Numéro CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
ATTEINDRE: 01-2119489796-13
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre 99,0 - 102,0 %
Solution dans l'eau Conforme
pH (5 %) 4,1 - 4,5
Cl (Chlorure) Max. 0,0005 %
SO4 (Sulfate) Max. 0,005 %
N total (Azote) Max. 0,001 %
Métaux lourds (en Pb) Max. 0,0005 %
As (Arsenic) Max. 0,00005 %
Ca (Calcium) Max. 0,005 %
Cu (Cuivre) Max. 0,0002 %
Fe (Fer) Max. 0,0005 %
K (Potassium) Max. 0,005 %
Pb (Plomb) Max. 0,0005 %