di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99.5% (par acidimétrie), EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.06580.0500
1.06580.1000
1.06580.5000
1.06580.9050
1.06580.9025
1.06580.0500EA
71.4
EUR
1.06580.0500
1.06580.1000
1.06580.5000
1.06580.9050
1.06580.9025
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté ≥99.5% (par acidimétrie), EMSURE® pour analyses, Supelco®
di-Sodium hydrogénophosphate dihydraté
Formule:
Na₂HPO₄·2H₂O Point de fusion: 92,5 °C Densité: 2,1 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149182 Numéro CAS: 10028-24-7 EINECS: 231-448-7 |
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) | ≥ 99.5 % |
Identity | passes test |
pH-value (5 %; water) | 9.0 - 9.2 |
Chloride (Cl) | ≤ 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.0003 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
K (Potassium) | ≤ 0.005 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |