Imprimer
tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
28032.293EA 23.6 EUR
28032.293 28032.362 28032.460
tri-Sodium phosphate dodécahydraté ≥98%, TECHNICAL
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ONU: 3262
Merck Index: 13,08736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %