Imprimer
tri-Sodium phosphate dodécahydraté, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.06578.1000 1.06578.5000 1.06578.9050 1.06578.9012
1.06578.1000EA 36.86 EUR
1.06578.1000 1.06578.5000 1.06578.9050 1.06578.9012
tri-Sodium phosphate dodécahydraté, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Point de fusion: ∼75 °C
Densité: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ATTEINDRE: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 285 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 380.18 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (10 g/l, H2O, 20 °C)