tri-Sodium phosphate dodécahydraté pour analyses
Fournisseur: Bernd Kraft
|
Attention
|
15312.1600
15312.3600
15312.5600
KRAF15312.1600EA
29.1
EUR
KRAF15312.1600
KRAF15312.3600
KRAF15312.5600
tri-Sodium phosphate dodécahydraté pour analyses
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule:
Na₃PO₄·12H₂O Point de fusion: ∼75 °C Densité: 1,62 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149198 Numéro CAS: 10101-89-0 EINECS: 231-509-8 ADR: 8,III ATTEINDRE: 01-2119489800-32-xxxx Merck Index: 13,08736 |