Imprimer
tri-Sodium phosphate dodécahydraté 98+% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
424405000 424400025
ACRO424405000EA 38.6 EUR
ACRO424405000 ACRO424400025
tri-Sodium phosphate dodécahydraté 98+% ACS
tri-Sodium phosphate dodécahydraté
Formule: Na₃PO₄·12H₂O
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1,62 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149198
Numéro CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
ATTEINDRE: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Excess alkali (as NaOH) ≤2.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2