Imprimer
Lithium hydroxyde monohydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3997.2 3997.1
ROTH3997.2EA 0 EUR
ROTH3997.2 ROTH3997.1
Lithium hydroxyde monohydraté
Lithium hydroxyde monohydraté
Formule: LiOH·1H₂O
Point d'ébullition: 920 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 462 °C
Densité: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149772
Numéro CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
ONU: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556