Imprimer
Sodium molybdate dihydraté ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
27936.233EA 104 EUR
27936.233 27936.290 27936.460
Sodium molybdate dihydraté ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Sodium molybdate dihydraté
Formule: Na₂MoO₄·2H₂O
Point de fusion: 687 °C
Densité: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149170
Numéro CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm