Imprimer
Sodium molybdate dihydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.06521.0100 1.06521.0250 1.06521.1000
1.06521.0100EA 145 EUR
1.06521.0100 1.06521.0250 1.06521.1000
Sodium molybdate dihydraté, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Sodium molybdate dihydraté
Formule: Na₂MoO₄·2H₂O
Point de fusion: 687 °C
Densité: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149170
Numéro CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (precipitative titration) ≥ 99.5 %
pH-value (5 %; water, 25 °C) 7.0 - 10.5
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %