Imprimer
Chromate de sodium tetrahydraté, qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
13453.30 13453.A1
13453.30EA 106 EUR
13453.30 13453.A1
Chromate de sodium tetrahydraté, qualité Réactif
Chromate de sodium tetrahydraté
CAS No.: 10034-82-9 Molecular Formula: Na2CrO4.4H2O Formula Weight: 234.04 (161.97anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.73 Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8601 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149167
Corrosion inhibitor, pigment manufacture
Formule: CrNa₂O₄·4H₂O
Point de fusion: 792.2 °C
Densité: 2.73
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149167
Numéro CAS: 10034-82-9
EINECS: 231-889-5
ONU: 3288
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8601