Imprimer
Sodium dichromate dihydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
1.06336.0250 1.06336.1000
1.06336.0250EA 72.6 EUR
1.06336.0250 1.06336.1000
Sodium dichromate dihydraté, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Sodium dichromate dihydraté
Formule: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Point de fusion: 356,7 °C
Densité: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149166
Numéro CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
ONU: 3086
ADR: 6.1 (5.1),II
Merck Index: 12,08754
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 731.8 g/l (20 °C)
Melting Point 356.7 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 298.00 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 400 °C (decomposition)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials