Sodium dichromate dihydraté ≥99%, Purum, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
12266-1KG
12266-5KG
12266-1KGEA
202
EUR
12266-1KG
12266-5KG
Sodium dichromate dihydraté ≥99%, Purum, Fluka™
Sodium dichromate dihydraté
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
Na₂Cr₂O₇·2H₂O MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy) Point d'ébullition: Déc. (en chauffant) Point de fusion: 357 °C (anhydr.) Densité: 2.52 g/cm³ (13 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149166 Numéro CAS: 7789-12-0 EINECS: 234-190-3 ONU: 3086 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,08754 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Chloride (Cl) | Max. 0.05 % |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.5 % |