Imprimer
Sodium dichromate dihydraté 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
L14890.22 L14890.36 L14890.PG
L14890.22EA 26.2 EUR
L14890.22 L14890.36 L14890.PG
Sodium dichromate dihydraté 98%
Sodium dichromate dihydraté
Purity: 99% CAS No.: 7789-12-0 Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O Formula Weight: 298.00 (261.97anhy) Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149166
Formule: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Point de fusion: 100 °C (-2H₂O)
Densité: 2.348
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149166
Numéro CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
ONU: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08754