Imprimer
Sodium dichromate dihydraté 99.5-100.5% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
36692.22 36692.36 36692.A3 36692.PG
36692.22EA 45.8 EUR
36692.22 36692.36 36692.A3 36692.PG
Sodium dichromate dihydraté 99.5-100.5% ACS
Sodium dichromate dihydraté
Purity: 99.5-100.5% CAS No.: 7789-12-0 Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O Formula Weight: 298.00 (261.97anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.348 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O Merck Reference: 14,8609 UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149166
Formule: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Point de fusion: 100 °C (-2H₂O)
Densité: 2.348
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149166
Numéro CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
ONU: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,8609