Imprimer
Sodium dichromate dihydraté 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
219240010 219240025
ACRO219240010EA 125 EUR
ACRO219240010 ACRO219240025
Sodium dichromate dihydraté 99%
Sodium dichromate dihydraté
Formule: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Point de fusion: 357 °C
Densité: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149166
Numéro CAS: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
ONU: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08754
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystals or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.5 to 3.9 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)