Imprimer
Sodium perchlorate monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique), cristallisé, Purum p.a. analytical reagent
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Perchloric acid sodium salt
71852-1KG 71852-250G 71852-50KG
71852-1KGEA 128 EUR
71852-1KG 71852-250G HONC71852-50KG
Sodium perchlorate monohydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique), cristallisé, Purum p.a. analytical reagent
Sodium perchlorate monohydraté
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule: NaClO₄·H₂O
Point d'ébullition: Decomposes on heating
Point de fusion: 469 °C (anhydr.)
Densité: 2.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149164
Numéro CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08798
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0 %
Colour of the solution complying
Clearness of the solution complying
pH (5 %, 25 °C) 5.0 - 8.0
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Total S (as SO₄) Max. 50 ppm
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 500 ppm