Imprimer
Sodium perchlorate monohydraté ≥85.0-90.0% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
11622.30 11622.A1
11622.30EA 56.2 EUR
11622.30 11622.A1
Sodium perchlorate monohydraté ≥85.0-90.0% ACS
Sodium perchlorate monohydraté
Purity: 85.0-90.0% CAS No.: 7791-07-3 Molecular Formula: NaClO4.H2O Formula Weight: 140.48 (122.46anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.02 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 130° dec. Solubility: Very soluble in water Merck Reference: 14,8653 UN No.: 1502 MDL No.: MFCD00149164
Formule: NaClO₄·H₂O
Point de fusion: 130 °C (déc.)
Densité: 2,02
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149164
Numéro CAS: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
ONU: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8653