Imprimer
Sodium carbonate décahydraté
Fournisseur: Roth Carl
Attention
8566.1 8566.2 8566.3
ROTH8566.1EA 0 EUR
ROTH8566.1 ROTH8566.2 ROTH8566.3
Sodium carbonate décahydraté
Sodium carbonate décahydraté
Formule: Na₂CO₃·10H₂O
Point de fusion: 33 °C
Densité: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149178
Numéro CAS: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8